Merck
V-027
Supelco
(±)-O-デスメチルベンラファキシン-D6 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)−O-デスメチルベンラファキシン-D6 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19D6NO2
CAS番号:
分子量:
269.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC=C(C(CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2(O)CCCCC2)C=C1
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
KYYIDSXMWOZKMP-WFGJKAKNSA-N
詳細
臨床毒性学、尿中薬物検査、または法医学分析のためのLC/MSまたはGC/MSによる尿中O-デスメチルベンラファキシンレベルの定量または同位体希釈法による定量の内部標準としての使用に好適なcertified reference solution。デスベンラファキシンとしても知られるO-デスメチルベンラファキシンは、抑うつの治療の目的でPristiq®の名称で市販されている、SNRI抗うつ薬です。また、O-デスメチルベンラファキシンは、ベンラファキシンの主要な尿中代謝物で、Effexor®またはEfexorとして市販されているSNRI抗うつ薬であり、大うつ病、全般性不安障害およびその他の抑うつを伴う不安障害の治療に使用されています。
アプリケーション
  • ファーマコシデライト Mo(4)P(3)O(16)を使用した水素化脱硫研究: この研究では、中温での合成 Mo(4)P(3)O(16)の微細孔触媒活性を水素化脱硫に利用し、抗うつ薬代謝物を含む物質の特定のための法医学毒物学に関連する精製プロセスにおけるその可能性を示しました(Ishikawa et al., 2024)。
  • アシルシクロペンタキノリノンの合成: 研究により、アシルシクロペンタキノリノンの構築が実証され、安定同位体標識化合物の合成と分析に潜在的影響を与え、抗うつ薬の生化学と代謝の理解に役立っています (Xue et al., 2024)。
  • バイオマスからの栄養補助食品への応用: リグノセルロース系バイオマスからのキシロオリゴ糖の生産と特性評価がレビューされました。これは、植物由来の化合物の処理と応用に関する洞察を提供し、安定同位体標識化合物の研究に影響を与えることで、薬物動態研究に関連します(Kumar et al., 2024)。
  • 医薬品ケアにおける有害事象の検出: この研究では、医薬品ケア記録から有害事象を検出するためのディープラーニングモデルを評価し、臨床現場で抗うつ薬に関連する効果のモニタリングに適応できる方法論的アプローチを提供しました(Nishioka et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Effexor is a registered trademark of American Home Product Corp.
Pristiq is a registered trademark of Wyeth LLC
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-027-CC:
V-027-1ML:
試験成績書(COA)