Merck
V-045
Supelco
O-デスメチルベンラファキシン 溶液
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NO2
CAS番号:
分子量:
263.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC=C(C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2)C=C1
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
InChI Key
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
尿中薬物検査、法医学分析、臨床毒物学などのさまざまなLC/MSまたはGC/MSアプリケーションのキャリブレーターまたはコントロールの出発原料として使用できる分析用標準品です。デスベンラファキシンとしても知られているO-デスメチルベンラファキシンは、うつ病の治療のために商品名Pristiqの下で市販されているSNRI抗うつ薬です。O-デスメチルベンラファキシンは、EffexorまたはEfexorとして販売され、大うつ病性障害、全般性不安障害、およびうつ病に関連するその他の不安障害の治療に使用されるSNRI抗うつ薬であるベンラファキシンの主要な尿中代謝産物でもあります。
アプリケーション
  • 生化学用ベンラファキシン代謝物: ベンラファキシンの主な代謝物である O-デスメチルベンラファキシンに関する研究では、合成プロセスの最適化と品質基準の改善に重点が置かれており、これは医薬品製剤や代謝研究での使用に不可欠です。また、軽度または重度のうつ病、不安症、その他の精神障害の治療にも使用され、優れた臨床的利点があります(Yang et al., 2022)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-045-1ML:4548173357782
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)