安全性情報
04-1572-I
Sigma-Aldrich
抗RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(リン酸化CTD Ser-5)抗体、クローン3E8
culture supernatant, clone 3E8, from rat
別名:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E8, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (immunogen homology)
テクニック
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer5)
遺伝子情報
human ... POLR2B(5431)
詳細
RPB1(RNAポリメラーゼIIサブユニットB1)は、mRNAおよび非コードRNAを合成するRNAポリメラーゼIIの触媒部分です。転写の際、伸長はRPB1のC末端ドメイン(CTD)のリン酸化状態の影響を受け、RPB1は、転写開始、伸長、終結、およびmRNAプロセシングを調節する因子の集合プラットフォームとして機能します。リン酸化は主に、C末端ドメイン(CTD)のタンデム7残基リピートの残基′Ser-2′と′Ser-5′で行われ、これによりPol IIが活性化されます。このリン酸化は、ヘプタペプチドリピートの′Ser-7′でも行われます。この抗体は、RPB1の′Ser-5′ CTD残基を認識します。
特異性
この抗体は、C末端ドメイン(CTD)のSer5でリン酸化されたRNAポリメラーゼIIサブユニットB1を認識します。
免疫原
C末端ドメイン(CTD)のSer5でリン酸化されたヒトRNAポリメラーゼIIサブユニットB1に相当する卵白アルブミンコンジュゲート直鎖ペプチド。
エピトープ:C末端ドメイン(CTD)でリン酸化したSer5。
アプリケーション
クロマチン免疫沈降:独立したラボが代表的なロットを用いて、ChIPでRNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホ-CTD Ser-5)を免疫沈降させました(Chapman, R., et al. (2007).Science.318(5857):1780-1782.)。
ELISA:独立したラボが代表的なロットを用いて、ChIPでRNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホ-CTD Ser-5)を検出しました(Chapman, R., et al. (2007).Science.318(5857):1780-1782.)。
抗RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホ-CTD Ser-5)抗体、クローン3E8は、RNAポリメラーゼを特異的に検出するラットモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびELISAでテストされています。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
未処理およびλホスファターゼ処理済みNIH/3T3細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgの未処理およびλホスファターゼ処理済みNIH/3T3細胞ライセートでRNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホ-CTD Ser-5)を検出できます。
ターゲットの説明
約220 kDa、実測
関連事項
先発品:04-1572
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むラットモノクローナルIgG2aκ。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
未処理およびλホスファターゼ処理済みNIH/3T3細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
04-1572-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary cells.
Ghamari, Alireza, et al.
Genes & Development, 27, 767-777 (2013)
Dan Yu et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4462-4475 (2019-03-14)
The general transcription factor P-TEFb, a master regulator of RNA polymerase (Pol) II elongation, phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of Pol II and negative elongation factors to release Pol II from promoter-proximal pausing. We show here that P-TEFb surprisingly inhibits
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of
Xiaohong Zhao et al.
Cell reports, 34(11), 108870-108870 (2021-03-18)
Ibrutinib, a bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, provokes robust clinical responses in aggressive mantle cell lymphoma (MCL), yet many patients relapse with lethal Ibrutinib-resistant (IR) disease. Here, using genomic, chemical proteomic, and drug screen profiling, we report that enhancer remodeling-mediated
Matthieu D Lavigne et al.
Nature communications, 8(1), 2076-2076 (2017-12-14)
Complex molecular responses preserve gene expression accuracy and genome integrity in the face of environmental perturbations. Here we report that, in response to UV irradiation, RNA polymerase II (RNAPII) molecules are dynamically and synchronously released from promoter-proximal regions into elongation