クローン
S1F2, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGF2(3481)
詳細
ヒトインスリン様成長因子II(IGF-II)は67のアミノ酸からなり、62%相同な配列が含まれるIGF-Iと類似した構造的特徴を持ちます。ヒト血漿中でIGF-IとIGF-IIは、ポリペプチドを輸送し、in vivo作用を部分的に調節するIGF結合タンパク質と結合しています。インスリン受容体に加えて、IGF-IIは2種類のIGF受容体に結合し、どちらもさまざまな組織や培養細胞に広く分布しています。IGF-IIは、マウス3T3細胞、12正常ラット腎臓細胞、ヒトまたはニワトリ線維芽細胞、MCF-7ヒト乳がん細胞など、さまざまな培養細胞に対して分裂促進作用を示します。
特異性
この抗体はIGF-IIを認識します。
ヒトIGF-Iとの交差反応性は10%未満です(Tanaka, H, 1989; Suzuki, T, 1989)。
免疫原
部分精製ラットIGF-IIクローンS1F2
アプリケーション
この抗IGF-II抗体クローンS1F2は、IGF-IIの検出において、ELISA、IP、IC、NEUT およびWBでの使用が検証されています。
中和:10 μg/mLで使用、ニワトリ胚線維芽細胞でのDNA合成に対するIGF-II(10 ng/mL)の刺激作用が阻害されました。細胞生存率は、ATPエンドポイントアッセイ(ATPLiteÔ-M、Packard Instruments)を用いて評価されています。IGF-II依存的な[3H]-チミジンの取込みを阻害においてテストされています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
HeLa酸抽出核調製物(陽性)および組換えヒストンH3(陰性)を用いたウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:5,000~1:10,000で使用、HeLa酸抽出核調製物でトリメチル化ヒストンH3(Lys4)を検出できます。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:5,000~1:10,000で使用、HeLa酸抽出核調製物でトリメチル化ヒストンH3(Lys4)を検出できます。
ターゲットの説明
約7 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
硫酸アンモニウム沈殿およびDEAEセルロースクロマトグラフィー
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、PBSバッファー(pH 7.4)溶液:硫酸アンモニウム沈殿およびDEAEセルロースクロマトグラフィーにより精製 凍結溶液
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト頭部・頸部腫瘍、血管腫組織
ヒト頭部・頸部腫瘍、血管腫組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
05-166:
試験成績書(COA)
Immunocytochemical demonstration of IGF-II-like immunoreactivity in human paraganglioma of the craniocervical region
Virchows Archiv. A, Pathological Anatomy and Histopathology, 414, 515-521 (1989)
Altered nephrogenesis due to maternal diabetes is associated with increased expression of IGF-II/mannose-6-phosphate receptor in the fetal kidney
Diabetes, 50, 1069-1075 (2001)
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(20), 6227-6238 (2017-06-24)
Purpose: Myxoid liposarcoma is an aggressive disease with particular propensity to develop hematogenic metastases. Over 90% of myxoid liposarcoma are characterized by a reciprocal t(12;16)(q13;p11) translocation. The resulting chimeric FUS-DDIT3 fusion protein plays a crucial role in myxoid liposarcoma pathogenesis;
Internal medicine (Tokyo, Japan), 55(10), 1309-1314 (2016-05-18)
A 61-year-old woman with multiple metastatic and unresectable gastrointestinal stromal tumors (GISTs) was referred for investigation of refractory hypoglycemia that developed four months before this hospitalization. On admission, her fasting plasma glucose was 38 mg/dL despite 10% glucose infusion. Investigations
British journal of cancer, 92(8), 1467-1474 (2005-04-07)
Kaposi's sarcoma (KS) is a highly vascular tumour and is the most common neoplasm associated with human immunodeficiency virus (HIV-1) infection. Growth factors, in particular vascular endothelial growth factor (VEGF), have been shown to play an important role in its