由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
80-7, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP11B1(1584)
詳細
シトクロムP450 11B1、ミトコンドリア(EC1.14.15.4、EC1.14.15.5、UniProt:P15538、別名:CYPXIB1、Cytochrome P-450c11、Cytochrome P450C11、Cytochrome P450 subfamily XIB polypeptide 1、Cytochrome P450 XIB1、 Steroid 11-beta-monooxygenase、Steroid 11-beta-hydroxylase)は、ヒトのCYP11B1(別名:CPN1、CYP11B、FHI、P450C11、S11BH)遺伝子(Gene ID:1584)によってコードされています。CYP11B1タンパク質は、薬物代謝と、コレステロール、ステロイド、およびその他の脂質の合成に関与する反応を触媒するモノオキシゲナーゼのシトクロムP450スーパーファミリーのメンバーです。ミトコンドリア内膜に局在化しており、副腎皮質におけるプロゲステロンのコルチゾールへの変換を媒介します。CYP11B1遺伝子変異は、コルチゾールの合成障害が原因の先天的な副腎過形成の一種である副腎皮質過形成症4(AH4)の原因であることが知られています。
免疫原
N末端近傍のヒトCYP11B1に相当するニワトリ血清アルブミン結合直鎖ペプチド。
エピトープ:N末端近傍
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHEK293細胞ライセート中で外因的に発現させたヒトCYP11B1は検出できますが、CYP11B1は検出できません。
ウェスタンブロッティング:HEK293細胞中のトランスフェクトされたCYP11B1と、ヒト副腎皮質細胞株HAC15からのミトコンドリア調製物中の外因性CYP11B1を検出できます(Gomez-Sanchez, C.E., et al. 2014 Mol. Cell. Endocrinol. 383(1-2):111-117)。
免疫組織染色:正常ヒト副腎皮質組織中でCYP11B1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:HEK293細胞中のトランスフェクトされたCYP11B1と、ヒト副腎皮質細胞株HAC15からのミトコンドリア調製物中の外因性CYP11B1を検出できます(Gomez-Sanchez, C.E., et al. 2014 Mol. Cell. Endocrinol. 383(1-2):111-117)。
免疫組織染色:正常ヒト副腎皮質組織中でCYP11B1を検出できます。
抗CYP11B1抗体、クローン80-7はCYP11B1に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングと免疫組織染色に使用できます。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
シグナル伝達神経科学
品質
PC12細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのPC12細胞ライセートでCYP11B1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのPC12細胞ライセートでCYP11B1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約52 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS502:
試験成績書(COA)
EBioMedicine, 103, 105087-105087 (2024-04-04)
The human adrenal cortex consists of three functionally and structurally distinct layers; zona glomerulosa, zona fasciculata (zF), and zona reticularis (zR), and produces adrenal steroid hormones in a layer-specific manner; aldosterone, cortisol, and adrenal androgens, respectively. Cortisol-producing adenomas (CPAs) occur
Nature medicine, 29(1), 190-202 (2023-01-17)
Primary aldosteronism (PA) due to a unilateral aldosterone-producing adenoma is a common cause of hypertension. This can be cured, or greatly improved, by adrenal surgery. However, the invasive nature of the standard pre-surgical investigation contributes to fewer than 1% of
Frontiers in endocrinology, 11, 593179-593179 (2021-01-26)
The majority of the critically ill patients may have critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI). The therapeutic effect of dexamethasone may be related to its ability to improve cortical function. Recent study showed that dexamethasone can reduce COVID-19 deaths by up
Cardiovascular research, 114(2), 233-246 (2017-11-11)
High salt intake markedly enhances hypertension induced by angiotensin II (Ang II). We explored central and peripheral slow-pressor mechanisms which may be activated by Ang II and salt. In protocol I, Wistar rats were infused subcutaneously with low-dose Ang II
Clinical endocrinology, 96(1), 30-39 (2021-11-08)
Primary aldosteronism (PA) shows histological heterogeneity and clinical variability, including the coexistence of hypercortisolemia. Immunohistochemical analyses of steroidogenic enzymes in adrenal tissues have provided new insights into the pathogenesis of PA. However, a comprehensive analysis of the association between enzyme