安全性情報
05-23-0751
Sigma-Aldrich
α-Melanocyte-Stimulating Hormone
Synthetic α-melanocyte-stimulating hormone.
別名:
α-Melanocyte-Stimulating Hormone, α-MSH, Melanotropin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C77H109N21O19S
CAS番号:
分子量:
1664.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CO)Cc6ccc(cc6)O)CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)NC(Cc5[nH]cnc5)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H]
InChI
1S/C77H109N21O19S/c1-42(2)64(65(79)106)97-75(116)61-20-13-30-98(61)76(117)54(18-10-11-28-78)88-62(103)38-85-66(107)57(34-46-36-84-50-17-9-8-16-49(46)50)94-67(108)51(19-12-29-83-77(80)81)89-70(111)55(32-44-14-6-5-7-15-44)92-72(113)58(35-47-37-82-41-86-47)95-68(109)52(25-26-63(104)105)90-69(110)53(27-31-118-4)91-74(115)60(40-100)96-71(112)56(33-45-21-23-48(102)24-22-45)93-73(114)59(39-99)87-43(3)101/h5-9,14-17,21-24,36-37,41-42,51-61,64,84,99-100,102H,10-13,18-20,25-35,38-40,78H2,1-4H3,(H2,79,106)(H,82,86)(H,85,107)(H,87,101)(H,88,103)(H,89,111)(H,90,110)(H,91,115)(H,92,113)(H,93,114)(H,94,108)(H,95,109)(H,96,112)(H,97,116)(H,104,105)(H4,80,81,83)/t51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58?,59-,60-,61-,64-/m0/s1
InChI Key
WHNFPRLDDSXQCL-PDEGJNOBSA-N
詳細
Synthetic α-melanocyte-stimulating hormone. Peptide hormone secreted by the anterior pituitary gland. Controls the intensity of pigmentation. A potent inhibitor of ICAM-1 expression in malignant melanocytes.
包装
Yes
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH₂
物理的形状
Supplied as trifluoroacetate salt. Sold on the basis of peptide content.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
その他情報
Morandini, R., et al. 1998. J. Cell Physiol. 175, 276.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-23-0751-1MG:
05-23-0751-5MG:
05-23-0751-1RMG:
05-23-0751-5RMG:
試験成績書(COA)