クローン
4G10®, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr)
詳細
チロシン残基の一部は、プロテインキナーゼによってリン酸基でタグ付け(リン酸化)されます(リン酸化された状態では、リン酸化チロシンと呼ばれます)。チロシンのリン酸化は、シグナル伝達や酵素活性の制御における重要なステップの一つと考えられています。
抗リン酸化チロシン抗体の出現は、シグナル伝達研究における重要なイベントの一つです。タンパク質と酵素のチロシンリン酸化については、抗リン酸化チロシン抗体が入手できるようになる前は危険で時間のかかる放射性実験によって研究されていました。抗リン酸化チロシン抗体は、タンパク質のチロシンリン酸化を測定するために目的のタンパク質を免疫沈降させた後のウェスタンブロッティングに広く使用されています。また、さまざまな処理に応じたチロシンリン酸化レベルの全体的な変化を調べるために、抗リン酸化チロシン抗体を細胞ライセートに直接用いることもあります。
抗リン酸化チロシン抗体の出現は、シグナル伝達研究における重要なイベントの一つです。タンパク質と酵素のチロシンリン酸化については、抗リン酸化チロシン抗体が入手できるようになる前は危険で時間のかかる放射性実験によって研究されていました。抗リン酸化チロシン抗体は、タンパク質のチロシンリン酸化を測定するために目的のタンパク質を免疫沈降させた後のウェスタンブロッティングに広く使用されています。また、さまざまな処理に応じたチロシンリン酸化レベルの全体的な変化を調べるために、抗リン酸化チロシン抗体を細胞ライセートに直接用いることもあります。
特異性
この抗体はすべての動物種由来のチロシンリン酸化タンパク質を認識します。
免疫原
リン酸化チラミン-KLH
アプリケーション
免疫沈降:
2~4 μgで使用、活性化チロシンキナーゼを発現している細胞のコンフルエント培養(10 cmディッシュ)のライセート中のリン酸化チロシンを含むタンパク質を定量的に免疫沈降させました。リン酸化チロシンを保存するには、溶解バッファーに、0.2 mMオルトバナジン酸ナトリウムを加えてください。
2~4 μgで使用、活性化チロシンキナーゼを発現している細胞のコンフルエント培養(10 cmディッシュ)のライセート中のリン酸化チロシンを含むタンパク質を定量的に免疫沈降させました。リン酸化チロシンを保存するには、溶解バッファーに、0.2 mMオルトバナジン酸ナトリウムを加えてください。
抗リン酸化チロシン抗体、クローン4G10 は、すべての動物種の、チロシンがリン酸化されたタンパク質を検出します。このユニークなモノクローナル抗体は、IC、IH、IP、WBでの使用が検証されており、数百の発表文献により裏付けられています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
一般的な翻訳後修飾
一般的な翻訳後修飾
品質
EGFで処理したヒトA431がん細胞で日常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLで使用。この抗体は、EGF処理ヒトA431がん細胞由来の改変RIPAライセート中のチロシンリン酸化タンパク質を検出しました。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLで使用。この抗体は、EGF処理ヒトA431がん細胞由来の改変RIPAライセート中のチロシンリン酸化タンパク質を検出しました。
ターゲットの説明
検出されるチロシンリン酸化タンパク質の分子量に依存します。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG-Sepharoseクロマトグラフィー
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.15 M塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。2~8ºCの液体。
In vitroでマウス-マウスハイブリドーマ4G10により産生したIgG2bκマウスモノクローナル抗体(FOX-NY [Ns-1誘導体] ミエローマ x 脾臓細胞)。
In vitroでマウス-マウスハイブリドーマ4G10により産生したIgG2bκマウスモノクローナル抗体(FOX-NY [Ns-1誘導体] ミエローマ x 脾臓細胞)。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
注記: 冷凍しないでください。
製品を最大限回収するために、キャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。 製品を凍結融解してしまった場合は、2~8ºCで13,000 x gで10分間遠心してください。上清を取っておいて使用してください。
注記: 冷凍しないでください。
製品を最大限回収するために、キャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。 製品を凍結融解してしまった場合は、2~8ºCで13,000 x gで10分間遠心してください。上清を取っておいて使用してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-302、EGF刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-302、EGF刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
05-321X:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polo kinase links the stress pathway to cell cycle control and tip growth in fission yeast.
Nature null
Frontiers in molecular biosciences, 9, 730213-730213 (2022-06-21)
Background: Target therapies play more and more important roles in gastrointestinal stromal tumors (GISTs) and melanoma with the advancement of clinical drugs that overcome the resistance caused by gene mutations. c-KIT gene mutations account for a large portion of GIST
Molecular cell, 32(2), 210-220 (2008-10-28)
Cell-cycle progression is regulated by cyclin-dependent kinases (CDKs). CDK1 and CDK2 can be also activated by noncyclin proteins named RINGO/Speedy, which were identified as inducers of the G2/M transition in Xenopus oocytes. However, it is unclear how XRINGO triggers M
ALK-activating homologous mutations in LTK induce cellular transformation.
Testing null
Journal of inflammation (London, England), 10(1), 27-27 (2013-08-02)
Rheumatoid arthritis is characterized by the presence of circulating auto-antibodies, including rheumatoid factors, which recognize the Fc portion of IgGs. The neutrophil is the most abundant circulating leukocyte and it expresses high levels of FcγRs on its surface. The aim