05-361
Anti-NFκB p52 Antibody
Upstate®, from mouse
別名:
DNA-binding factor KBF2, Lymphocyte translocation chromosome 10, Oncogene Lyt-10, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypept
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
4 µg of a previous lot immunoprecipitated NFκB p52 and its p100 precursor from 500 µg of HeLa nuclear extract cell lysate.
Gel Shift Assay:
A previous lot of this antibody used 2 µg per gel shift assay (Bours, V., 1993).
品質
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected NFκB p52 and its p100 precursor in HeLa nuclear extract. A previous lot detected NFκB p52 and its p100 precursor in human Raji cell, but not in mouse 3T3/A31 cell and rat PC 12 cell lysates. Highly recommended for western blotting.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-361:
試験成績書(COA)