安全性情報
05-474
Sigma-Aldrich
Anti-GABA A Receptor β2/3 Antibody
clone 62-3G1, Upstate®, from mouse
別名:
GABA(A) receptor subunit alpha-1, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 1, gamma-aminobutyric acid A receptor, alpha 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
62-3G1, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
rat, bovine, human
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
35
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
62-3G1, monoclonal
化学種の反応性
rat, bovine, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
詳細
神経伝達物質GABA(gamma-aminobutyric acid)は、シナプシス前およびシナプシス後両方の細胞膜内の特定の膜貫通受容体と結合します。3種類のGABA受容体の一般クラスが知られています:GABAAとGABAC(イオンチャンネル型)受容体およびGABAB(代謝調節型)受容体。 GABAA(gamma-Aminobutyric Acid type A)受容体は、リガンド開口塩素チャンネルとして機能する多タンパク質複合体です。これらの受容体はヘテロオリゴマーであり、現在6種類のサブユニット(a、b、g、d、e、およびr)が知られています。ベータサブユニットには少なくとも3種類の異なるアイソフォームが存在し、受容体サブユニットの発現は発達段階に依存します。 さらに、GABAA受容体はアルコールの強化作用を調節するために重要であり、アルコールへの慢性的曝露によってアルファ1およびベータ2/3サブユニットの発現が増大することから、アルコール依存症の治療ターゲットとなる可能性もあります。ベータ2サブユニットは受容体アセンブリと表面発現のために必要ですが、その一方で、不活性化されたベータ3サブユニットを持つマウスはてんかんと口蓋裂を発症します。
特異性
GABAA受容体β2サブユニット(MW ~55 kDa)およびβ3サブユニット(MW~57 kDa)に対して特異性を示します。
免疫原
ウシ脳から分離したアフィニティ精製GABAA受容体。クローン62-3G1
アプリケーション
Anti-GABA A Receptor β2/3 Antibodyは、GABA A受容体β2/3 に対する抗体であり、WB、IP,IHで使用されます。
免疫沈降:前回ロットの4 μgを使用して、500 μgのラット脳ミクロソーム組織抽出物からGABAA受容体β2および β3 サブユニットを免疫沈降させました。IgGの重鎖からの干渉を受けるため、免疫沈降したGABAA受容体複合体の確認にはポリクロナール抗GABAA受容体α1 サブユニット(カタログ番号:06-868)を使用しました。
免疫組織染色:この抗体は、パラフィン包埋して凍結したラット脳切片(4%パラホルムアルデヒドまたは0.1%グルタルアルデヒドで固定、Triton X-100で透過処理)中のGABAA受容体β2 および β3サブユニットを検出できると報告されています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
品質
ラット脳ミクロソーム試料にウェスタンブロッティングを適用して評価されています。
ウェスタンブロッティング:本抗体0.5-2 μg/mLを使用して、20 μgのラット脳ミクロソーム試料(カタログ番号:12-144)中のGABAA受容体β2およびβ3サブユニットを検出しました。
ターゲットの説明
変動あり
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15 M Nacl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2°C~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-474:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catherine J C Weisz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(3), 911-925 (2016-01-23)
Synapses from neurons of the medial nucleus of the trapezoid body (MNTB) onto neurons of the lateral superior olive (LSO) in the auditory brainstem are glycinergic in maturity, but also GABAergic and glutamatergic in development. The role for this neurotransmitter
Marco I González et al.
Epilepsia, 54(4), 616-624 (2013-01-09)
Epileptogenesis is the process by which a brain becomes hyperexcitable and capable of generating recurrent spontaneous seizures. In humans, it has been hypothesized that following a brain insult there are a number of molecular and cellular changes that underlie the
Stoichiometry and assembly of a recombinant GABAA receptor subtype.
Tretter, V, et al.
The Journal of Neuroscience, 17, 2728-2737 (1997)
Xuelian Ma et al.
Frontiers in immunology, 9, 987-987 (2018-06-06)
Emerging evidence indicates that gamma-aminobutyric acid (GABA) has many beneficial effects such as ameliorating immune and inflammatory response. But, here we reported that activation of GABAA receptors (GABAA Rs) aggravated dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis, although the expression of pro-inflammatory
Shizu Ohba et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 15(3), 291-298 (2004-07-09)
Inhibitory neurotransmission is critical for neuronal circuit formation. To examine whether inhibitory neurotransmission receives target-selective modulation in the long term, we expressed the cDNA of brain-derived neurotrophic factor (BDNF), which has been shown to induce the augmentation of GABAergic synapses