安全性情報
05-535
Sigma-Aldrich
抗IKKβ抗体、クローン10AG2
clone 10AG2, Upstate®, from mouse
別名:
I-kappa-B kinase 2, I-kappa-B-kinase beta, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase beta, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta, inhibitor of nuclear factor kappa B kinase beta subunit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
10AG2, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
rat, human, mouse
テクニック:
western blot: suitable
citations:
40
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10AG2, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ikbkb(16150)
詳細
IKKベータ(I-カッパ-Bキナーゼ-ベータ)は、IKKアルファ、IKKベータ、IKKガンマ、およびIKAPから構成されるIKK複合体のメンバーです。IKK複合体によるI-カッパ-Bのセリン残基のリン酸化により、I-カッパ-BからNF-kBが遊離し、ユビキチン化を介した分解のために標識されます。IKKベータは、NF-kBを活性化し、IKB アルファおよびベータをリン酸化することが知られています。IKKベータの活性化ループにおける2つの部位のリン酸化は、TNFおよびIL1によるIKKの活性化に不可欠です。いったん活性化されると、IKKベータは自己リン酸化を行い、これによりIKK活性が低下して、炎症反応の長期活性化を防ぎます。また、IKKベータの活性は、MEKK-1によっても制御されます。
特異性
この抗体は、IKKβ/IKK2、Mr 87 kDaを認識します。
その他の種は試験していません。
免疫原
Hisタグ付き全長ヒトIKKβ/IKK2。 クローン:10AG2。
アプリケーション
抗IKKβ抗体、クローン10AG2は、IKKβの濃度を検出します。WBでの使用が文献発表され、検証されています。
品質
ヒトJurkat RIPA細胞ライセート、ヒトA431、HeLa核抽出物、マウス3T3/A31、またはラットPC-12 RIPA細胞ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロット
0.5-2 µg/mLで使用、ヒトHeLa細胞ライセートのIKK/IKK2を検出できます。前回のロットを、ヒトJurkat RIPA細胞ライセート、A431、抽出物、マウス3T3/A31、およびラットPC-12 RIPA細胞ライセートでテストしました。
ターゲットの説明
87 kDa
物理的形状
PBSおよび0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1。 凍結溶液。
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-303、Jurkat細胞ライセート。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-535:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emmanuel Derudder et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(18), 5065-5070 (2016-04-22)
Although canonical NF-κB signaling is crucial to generate a normal mature B-cell compartment, its role in the persistence of resting mature B cells is controversial. To resolve this conflict, we ablated NF-κB essential modulator (NEMO) and IκB kinase 2 (IKK2)
Siddharth Bakshi et al.
The Biochemical journal, 474(7), 1163-1174 (2017-02-06)
The double-stranded RNA mimetic poly(I:C) and lipopolysaccharide (LPS) activate Toll-like receptors 3 (TLR3) and TLR4, respectively, triggering the activation of TANK (TRAF family member-associated NF-κB activator)-binding kinase 1 (TBK1) complexes, the phosphorylation of interferon regulatory factor 3 (IRF3) and transcription
Crystal structure of inhibitor of ?B kinase ?.
Xu, G; Lo, YC; Li, Q; Napolitano, G; Wu, X; Jiang, X; Dreano, M; Karin, M; Wu, H
Nature null
Validation of IKK beta as therapeutic target in airway inflammatory disease by adenoviral-mediated delivery of dominant-negative IKK beta to pulmonary epithelial cells.
Matthew C Catley, Joanna E Chivers, Neil S Holden, Peter J Barnes, Robert Newton
British Journal of Pharmacology null
Daniela S Bassères et al.
Genes & cancer, 5(1-2), 41-55 (2014-06-24)
Activating mutations in KRAS are prevalent in cancer, but therapies targeted to oncogenic RAS have been ineffective to date. These results argue that targeting downstream effectors of RAS will be an alternative route for blocking RAS-driven oncogenic pathways. We and