安全性情報
05-577
Sigma-Aldrich
抗PP2A抗体、Cサブユニット、脱メチル化、クローン4b7
ascites fluid, clone 4b7, Upstate®
別名:
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
4b7, monoclonal
application:
ICC
IP
WB
化学種の反応性:
vertebrates
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
16
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4b7, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP2CA(5515)
特異性
非メチル化PP2A、Cサブユニット
免疫原
ヒトPP2A、Cサブユニットのアミノ酸295~309に相当するペプチド(C-RGEPHVTRRTPDYFL)
アプリケーション
抗PP2A抗体、Cサブユニット、脱メチル化、クローン4b7は、PP2Aに対する抗体で、IC、IPおよびWBで使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
神経科学
研究サブカテゴリー
キナーゼおよびホスファターゼ
神経変性疾患
品質
A431細胞由来のRIPAライセートのイムノブロッティングで日常的に評価されています。
ターゲットの説明
36 kDa
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有(その後30%になるようにグリセロールを添加)
腹水
保管および安定性
-20°Cで2年間
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。 ライセート100 µLあたり2.5 µLの2-メルカプトエタノールを添加し、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-577:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoyu Xia et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(12), 1938-1947 (2015-04-04)
Leucine carboxyl methyltransferase-1 (LCMT1) and protein phosphatase methylesterase-1 (PME-1) are essential enzymes that regulate the methylation of the protein phosphatase 2A catalytic subunit (PP2AC). LCMT1 and PME-1 have been linked to the regulation of cell growth and proliferation, but the
Juyeon Hwang et al.
The Journal of biological chemistry, 291(40), 21008-21019 (2016-08-11)
The protein phosphatase 2A (PP2A) subfamily of phosphatases, PP2A, PP4, and PP6, are multifunctional serine/threonine protein phosphatases involved in many cellular processes. Carboxyl methylation of the PP2A catalytic subunit (PP2Ac) C-terminal leucine is regulated by the opposing activities of leucine
Vitali Stanevich et al.
Molecular cell, 41(3), 331-342 (2011-02-05)
Proper formation of protein phosphatase 2A (PP2A) holoenzymes is essential for the fitness of all eukaryotic cells. Carboxyl methylation of the PP2A catalytic subunit plays a critical role in regulating holoenzyme assembly; methylation is catalyzed by PP2A-specific methyltransferase LCMT-1, an
Ying Zhou et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(12), 16414-16431 (2020-10-19)
Polyphyllin I (PPI) is a natural phytochemical drug isolated from plants which can inhibit the proliferation of cancer cells. One of the PPI tumor-inhibitory effects is through downregulating the expression of Cancerous Inhibitor of PP2A (CIP2A), the latter, is found
null