05-803
抗タウ(3リピートアイソフォームRD3)抗体 クローン8E6/C11
culture supernatant, clone 8E6/C11, Upstate®
別名:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4.
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8E6/C11, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
この抗体は、独立した研究所において、オートクレーブ処理したパラフィン脳切片中にタウ(3リピートアイソフォームRD3)を検出することが報告されています(de Silva, R., 2003)。
タウオパチーの鑑別的検出:
(Togo, T., 2002.)
神経科学
神経伝達物質および受容体
神経変性疾患
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000~1:4,000で使用、ラット脳細胞質基質画分由来ライセート中のタウ(3リピートアイソフォームRD3)を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に、バイアルを遠心分離してください。
取扱いに関する推奨事項:
初回溶解後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。 微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。 IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。 注:冷凍庫の温度が -20℃未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
アナリシスノート
ラット脳細胞質基質画分由来ライセート。
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
05-803:
試験成績書(COA)