Merck
MAB2239
Sigma-Aldrich
Anti-Tau Antibody, clone Tau 7
clone Tau 7, from mouse
別名:
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Tau 7, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
rat ... Mapt(29477)
詳細
微小管関連タンパク質(MAP)は、微小管構造のチューブリンサブユニットに結合し、その機能的安定性を調節します。細胞内では、MAPは単量体およびチューブリン二量体に結合します。チューブリン二量体へのMAPの結合によって、より高次の微小管構造の形成がさらに安定化します。微小管構造へのMAP結合は、微小管親和性調節キナーゼ(MARK)を介したリン酸化に媒介されます。リン酸化は微小管に結合したMAPを遊離させて構造を不安定化し、脱重合に向かわせます。MAPには主に2つのタイプ(I型、II型)があります。II型MAPにはMAP2、MAP4、Tauが含まれ、神経組織中に認められます。脳組織には6つのTauアイソフォームが存在し、それらは結合ドメインの数によって区別されます。3つのアイソフォームには3つの結合ドメインがあり、残りの3つには4つの結合ドメインがあります。結合ドメインはタンパク質のカルボキシ末端に位置し、正電荷を帯びています(負電荷を帯びた微小管に結合できるようになっています)。4つの結合ドメインをもつアイソフォームは、3つの結合ドメインをもつアイソフォームよりも微小管の安定化に優れています。
特異性
カタログ番号MAB2239はTauのC末端を認識します。
他の動物種との反応性は確認されていません。
アプリケーション
この抗Tau抗体クローンTau7は、Tauの検出において、WBでの使用が検証されています。
品質
ウェスタンブロッティング:
ターゲットの説明
50~68 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2239:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiara Galimberti et al.
American journal of cancer research, 11(7), 3558-3574 (2021-08-07)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant primary brain cancer. Despite aggressive treatments currently there is no cure for GBM. Many challenges should be considered for the development of new therapeutical agents for glioblastoma, including appropriate target selectivity and pharmacokinetics.
Takayuki Ohnishi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(32), E4465-E4474 (2015-08-01)
Neurodegeneration correlates with Alzheimer's disease (AD) symptoms, but the molecular identities of pathogenic amyloid β-protein (Aβ) oligomers and their targets, leading to neurodegeneration, remain unclear. Amylospheroids (ASPD) are AD patient-derived 10- to 15-nm spherical Aβ oligomers that cause selective degeneration
Rik van der Kant et al.
Cell stem cell, 24(3), 363-375 (2019-01-29)
Genetic, epidemiologic, and biochemical evidence suggests that predisposition to Alzheimer's disease (AD) may arise from altered cholesterol metabolism, although the molecular pathways that may link cholesterol to AD phenotypes are only partially understood. Here, we perform a phenotypic screen for