安全性情報
06-1005
Sigma-Aldrich
抗TRIC抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
transmembrane protein 38A, trimeric intracellular cation channel type A, Tmem38a, NET1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TMEM38A(79041)
詳細
TRIC-A(三量体細胞内陽イオンチャネルA型、別名:Tmem38A、NET1)は、Ca2+対イオンチャネルとして機能すると考えられているTRICチャネルのサブタイプの一つです。TRIC-Aは興奮性細胞で高発現しており、Ca2+放出と協調して、一過性の負電位のバランスをとるように機能しているようです。TRIC-Aは筋小胞体(SR)に存在し、膜間電圧によって制御されていると考えられています。TRIC-Aの欠乏は、Ca2+の過剰をもたらし、SR膜を横切るCa2+の移動における変動が生じる可能性があります。
特異性
この抗体はTRIC-Aの細胞質ドメインを認識します。
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
ヒトTRIC-Aの細胞質ドメインに相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:独立した研究所において、IHにこの抗体を使用しています(Wilkie, G.S., et al. (2011). Mol Cell Proteomics. 10(1):M110.003129-1).
免疫細胞染色:この抗体を、独立した研究所がICにおいて使用しました。(Wilkie, G.S., et al. (2011). Mol Cell Proteomics. 10(1):M110.003129-1).
抗TRIC-A抗体によるTRIC-A量の検出において、WB、IH、ICでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
GPCR、cAMP/cGMP、カルシウムシグナル伝達
品質
ヒト胎児骨格筋組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのヒト胎児骨格筋組織ライセート中のTRIC-Aを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約33 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、PBS溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト胎児骨格筋組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1005:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anne T Bertrand et al.
Cells, 9(4) (2020-04-05)
LMNA encodes for Lamin A/C, type V intermediate filaments that polymerize under the inner nuclear membrane to form the nuclear lamina. A small fraction of Lamin A/C, less polymerized, is also found in the nucleoplasm. Lamin A/C functions include roles
Stefan Hintze et al.
Frontiers in physiology, 9, 1532-1532 (2018-11-15)
Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is a multisystemic disorder with predominant myotonia and muscular dystrophy which is caused by CTG-repeat expansions in the DMPK gene. These repeat expansions are transcribed and the resulting mRNA accumulates RNA-binding proteins involved in splicing
Phu Le Thanh et al.
Neuromuscular disorders : NMD, 27(4), 338-351 (2017-02-19)
Reports of aberrant distribution for some nuclear envelope proteins in cells expressing a few Emery-Dreifuss muscular dystrophy mutations raised the possibility that such protein redistribution could underlie pathology and/or be diagnostic. However, this disorder is linked to 8 different genes
Gavin S Wilkie et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(1), M110-M110 (2010-09-30)
Nuclear envelopes from liver and a neuroblastoma cell line have previously been analyzed by proteomics; however, most diseases associated with the nuclear envelope affect muscle. To determine whether muscle has unique nuclear envelope proteins, rat skeletal muscle nuclear envelopes were