強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
EEEGVSGASLSSHRSSLVDEHPEDAEFEQKINRLMAAKQKLRQLQDLVAMVQDDDAAQGVISASASNLDDFYPAEEDTKQNSNNTRGNANKTQKDT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCM1(5108)
詳細
免疫原
アプリケーション
Atlas Antibodiesがお届けするPrestige抗体®はすべて、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトが開発し検証しています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、Prestige抗体®に関するプロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
- 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
- 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA023370-25UL:
HPA023370-100UL:
試験成績書(COA)