安全性情報
06-1354
Sigma-Aldrich
抗mRNAキャッピング酵素抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
mRNA-capping enzyme, HCAP1, HCE, Polynucleotide 5′-triphosphatase, mRNA 5′-triphosphatase, Tpase, mRNA guanylyltransferase, GTP--RNA guanylyltransferase, GTase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
mouse, human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RNGTT(8732)
詳細
mRNAキャッピング酵素は、C末端ドメイン(CTD)に結合する最初のmRNA転写サイクル因子の1つであり、5’末端に反転したグアニル酸基(別名:‘キャップ’)を付加することによって機能します。mRNAキャッピング酵素には、トリホスファターゼとグアニル酸転移酵素活性もあります。CTDはまた、キャッピング酵素を調節する作用があり、キャッピング複合体からのキャッピング酵素の放出に関連するSer5リン酸を除去する能力があります。mRNAキャッピング酵素は、このほか転写中に、ポリメラーゼIIの安定化、早期伸長の活性化、再開始の抑制などのさまざまな機能もあります。
免疫原
ヒトmRNAキャッピング酵素に対応するGSTタグ付きリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3、A431、HeLa細胞中のmRNAキャッピング酵素を検出できます。
抗mRNAキャッピング酵素抗体(ウサギポリクローナル抗体)は、WBおよびICCにおいて検証済みであり、mRNAキャッピング酵素(別名:mRNAキャッピング酵素、HCAP1、HCE)を検出できます。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
転写因子
品質
HeLa核抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、HeLa核抽出物10 µg中のmRNAキャッピング酵素を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約66 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa核抽出物
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1354:
試験成績書(COA)