Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
07-145
Sigma-Aldrich
抗リン酸化ヒストンH3(Ser28)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer28)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
この抗体はSer28でリン酸化されたヒストンH3を認識します。
この抗体は配列が保存されているため、幅広い生物種に反応することが期待されます。
免疫原
Ser28でリン酸化されたヒストンH3に相当するKLH結合直鎖ペプチド
エピトープ:Ser28でリン酸化されたヒストンH3。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgの未処理およびコルセミド処理したHeLa酸抽出物でリン酸化ヒストンH3(Ser28)を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、HeLa細胞中のリン酸化ヒストンH31(Ser28)を検出できます。
クロマチン免疫沈降:コルセミド処理HeLa細胞ライセートでリン酸化ヒストンH3(Ser28)を免疫沈降させます。
ドットブロッティング特異性解析:リン酸化ヒストンH3(Ser28)に相当するペプチドは検出しますが、他の非修飾および修飾ヒストンに相当するペプチドは検出しません。
ペプチド阻害分析:希釈倍率1:500で使用、リン酸化ヒストンH3(Ser28)を検出できますが、非特異的なペプチドは検出しません。
ウサギポリクローナル抗リン酸ヒストンH3(Ser28)抗体はヒストンH3(Ser28)(別名:H3F3、H3F3B、H3S28P)の検出において、WB、ICC、DB、PIA、ChIPでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa酸抽出物のウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgのHeLa酸抽出物中のリン酸化ヒストンH3(Ser28)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-145:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G1 phase regulation, area-specific cell cycle control, and cytoarchitectonics in the primate cortex.
Lukaszewicz, A; Savatier, P; Cortay, V; Giroud, P; Huissoud, C; Berland, M; Kennedy, H; Dehay, C
Neuron null
Dazl deficiency leads to embryonic arrest of germ cell development in XY C57BL/6 mice.
Lin, Y; Page, DC
Developmental Biology null
Coordination of cell proliferation and anterior-posterior axis establishment in the mouse embryo.
Stuckey, DW; Clements, M; Di-Gregorio, A; Senner, CE; Le Tissier, P; Srinivas, S; Rodriguez, TA
Development null
Topoisomerase inhibitor induced dephosphorylation of H1 and H3 histones as a consequence of cell cycle arrest.
Nicole Happel, Arne Sommer, Kristina Hanecke, Werner Albig, Detlef Doenecke
Journal of Cellular Biochemistry null
Role of apoptosis in low-dose hyper-radiosensitivity.
S A Krueger,M C Joiner,M Weinfeld,E Piasentin,B Marples
Radiation Research null