Merck
07-403-I
Sigma-Aldrich
Anti-Cu/Zn-SOD Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Superoxide dismutase [Cu-Zn], Cu/Zn-SOD, Superoxide dismutase 1, hSod1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOD1(6647)
詳細
スーパーオキシドジスムターゼ[Cu-Zn](EC 1.15.1.1; UniProt P00441;別名: Cu/Zn superoxide dismutase, Epididymis secretory protein Li 44, hSod1, Indophenoloxidase A, Superoxide dismutase 1)は、ヒトSOD1(別名 ALS1)遺伝子(遺伝子ID 6647)によってコード化されています。Superoxide dismutase(SOD)は、スーパーオキシド(O2−)ラジカルの不均化(または分割)反応に触媒作用を及ぼして分子状酸素(O2)または過酸化水素(H2O2)への変換を促進することにより、細胞レベルで重要な抗酸化防御を提供して酸化的損傷に対抗します。Superoxide dismutase金属補助因子に応じて3種類のファミリーに分類されます。Cu/Znタイプは銅と亜鉛に結合し、FeとMnタイプは鉄またはマンガンと結合し、Niタイプはニッケルに結合します。哺乳類には以下の3形態のSODが存在します:細胞質SOD1,ミトコンドリアSOD2,細胞外SOD3。SOD1は二量体として存在するのに対して、SOD2とSOD3は四量体です。SOD1とSOD3がCu/Znタイプであるのに対してSOD2はMnタイプです。SOD1遺伝子の変異は、ルーゲーリック病としても知られる筋萎縮性側索硬化症(ALS)の20%に関連付けられています。
免疫原
エピトープ:C末端領域
ヒトCu/Zn-SODのC末端配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト大脳皮質、マウス小脳、およびマウス腎臓組織のCu/Zn-SODを検出できます。
抗Cu/Zn-SOD抗体はCu/Zn-SODに対する抗体であり、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色で使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
ヒト脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:本抗体の0.1 µg/mLを使用、ヒト脳組織ライセート10 µg中のCu/Zn-SODを検出できます。
ターゲットの説明
約16 kDa、実測
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-403-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aisha Al-Kouh et al.
Journal of vascular research, 61(4), 179-196 (2024-07-02)
The comorbidities of ischemic heart disease (IHD) and diabetes mellitus (DM) compromise the protection of the diabetic heart from ischemia/reperfusion (I/R) injury. We hypothesized that manipulation of reperfusion injury salvage kinase (RISK) and survivor activating factor enhancement (SAFE) pathways might
Anne-Sophie Montero et al.
EBioMedicine, 106, 105235-105235 (2024-07-13)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease characterized by a progressive loss of motor neurons. The limited efficacy of recent therapies in clinical development may be linked to lack of drug penetration to the affected motor neurons due
Jyotsana Pandey et al.
The Journal of biological chemistry, 299(5), 104695-104695 (2023-04-13)
Pulmonary fibrosis is a progressive lung disease characterized by macrophage activation. Asbestos-induced expression of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen oxidase 4 (NOX4) in lung macrophages mediates fibrotic progression by the generation of mitochondrial reactive oxygen species (ROS), modulating mitochondrial biogenesis
Aisha Al-Kouh et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 16(2) (2023-06-01)
Diabetes mellitus (DM) is a risk factor for cardiovascular diseases, specifically, the ischemic heart diseases (IHD). The renin-angiotensin system (RAS) affects the heart directly and indirectly. However, its role in the protection of the heart against I/R injury is not
Chao He et al.
JCI insight, 4(16) (2019-08-23)
Macrophage activation is implicated in the development of pulmonary fibrosis by generation of profibrotic molecules. Although NADPH oxidase 4 (NOX4) is known to contribute to pulmonary fibrosis, its effects on macrophage activation and mitochondrial redox signaling are unclear. Here, we