安全性情報
07-414
Sigma-Aldrich
抗ジメチル-アルギニン抗体 不斉(ASYM24)
serum, Upstate®
別名:
Dimethyl-Arginine Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
アルギニンのメチル化は、非対称性および対称性のジメチルアルギニン(aDMAおよびsDMA)の形成に至る翻訳後修飾です。
特異性
p300、p110、p75およびSam68などの、不斉ジメチル化したアルギニンを含むタンパク質を認識します。不斉ジメチル化アルギニンに対する特異性は、非メチル化「バックボーン」ペプチドまたは対称的にジメチル化したアルギニンを含む同じペプチドを用いて、ELISAによって特定されました。
その他の種との反応性は確認していません。
免疫原
不斉ジメチル-アルギニン-グリシンリピート(KGR*GR*GR*GR*GPPPPPR*GR*GR*GR*G、このR*はアルギニンの不斉ジメチル化を意味する)を含むKLH結合合成ペプチド。
アプリケーション
抗ジメチルアルギニン抗体、非対称性(ASYM24)(ウサギポリクローナル抗体)を用いたジメチルアルギニンの検出は、WBで機能することが示されています。
品質
HeLa核抽出物、およびJukat細胞由来のRIPAライセート中のp110、p75、Sam68のウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500~1:1000で使用し、Jukat細胞由来のRIPAライセート中のp110、p75、Sam68を検出できます。
ターゲットの説明
変動あり。抗体は、不斉ジメチル化アルギニンを含むタンパク質を検出します。
物理的形状
保存バッファー(0.035%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含有するPBS)で希釈したウサギ抗血清。-20°Cで保存してください。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。
凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-303、Jurkat細胞ライセート。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-414:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suppression of PRMT6-mediated arginine methylation of p16 protein potentiates its ability to arrest A549 cell proliferation.
Xiuli Wang,Ying Huang,Jing Zhao,Yu Zhang,Jun Lu,Baiqu Huang
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Critical role for arginine methylation in adenovirus-infected cells.
Iacovides, DC; O'Shea, CC; Oses-Prieto, J; Burlingame, A; McCormick, F
Journal of virology null
Jeffrey K Bailey et al.
Nucleic acids research, 45(18), 10649-10671 (2017-10-05)
Antisense oligonucleotides (ASOs) are versatile tools that can regulate multiple steps of RNA biogenesis in cells and living organisms. Significant improvements in delivery, potency, and stability have been achieved through modifications within the oligonucleotide backbone, sugar and heterocycles. However, these
Elisabeth Kowenz-Leutz et al.
The EMBO journal, 29(6), 1105-1115 (2010-01-30)
Cellular signalling cascades regulate the activity of transcription factors that convert extracellular information into gene regulation. C/EBPbeta is a ras/MAPkinase signal-sensitive transcription factor that regulates genes involved in metabolism, proliferation, differentiation, immunity, senescence, and tumourigenesis. The protein arginine methyltransferase 4
JMJD6 regulates ER? methylation on arginine.
Poulard, C; Rambaud, J; Hussein, N; Corbo, L; Le Romancer, M
Testing null