07-502
Anti-p67-phox (mouse) Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
67 kDa neutrophil oxidase factor, NADPH oxidase activator 2, Neutrophil NADPH oxidase factor 2, chronic granulomatous disease, autosomal 2, neutrophil cytosol factor 2, neutrophil cytosolic factor 2, neutrophil cytosolic factor 2 (65kD, chronic granuloma
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ncf2(17970)
rat ... Ncf2(364018)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
酸化ストレス
品質
Western Blot Analysis: 0.5-2.0 µg/mL of this antibody detected p67-phox in RIPA lysates from RAW 264.7 cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat brain tissue, RAW 264.7 cell lysate.
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-502:
試験成績書(COA)