安全性情報
07-662
Sigma-Aldrich
抗エストロゲン関連受容体α抗体
Upstate®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
EMSA
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
hamster, mouse, rat, human
テクニック:
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
10
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
hamster, mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
詳細
このタンパク質はエストロゲン受容体に密接に関連する核受容体です。このタンパク質は部位特異的転写調節因子として作用し、タンパク質-タンパク質の直接的な接触によってエストロゲンおよび転写因子TFIIBと相互作用することも示されています。このタンパク質の結合および調節活性は、ラクトフェリン、オステオポンチン、中鎖アシル補酵素Aデヒドロゲナーゼ(MCAD)、甲状腺ホルモン受容体遺伝子を含むさまざまな遺伝子の調節において実証されています。マウスでは、ERRαは多くの成体組織および胚組織(特に骨化開始時)、ならびにいくつかの骨芽細胞株において発現します。マウスでは、ERRαの発現が脳、脊髄、下垂体、心臓で記録されています。
エストロゲン関連受容体αは、エストロゲン受容体に関連する核受容体タンパク質です。 エストロゲンや類似のステロイドと相互作用することが報告されており、転写活性化因子として機能します。
特異性
エストロゲン関連受容体αを認識します。
免疫原
ヒトエストロゲン受容体関連アミノ酸339~364に対応する卵白アルブミン結合合成ペプチド α
アプリケーション
抗エストロゲン関連受容体α抗体は、エストロゲン関連受容体αを検出するためのウサギポリクローナル抗体です;別名:ERRα;EMSA、IHC、IP、WBにおいて試験済み。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
転写因子
品質
HeLa核抽出物由来のRIPAライセートに対するイムノブロッティングにより日常的に評価済み。
ターゲットの説明
53 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインA
精製プロテインAウサギIgG抗体、30%グリセロール、0.135 M塩化ナトリウムを含有する0.07Mトリス-グリシン溶液(pH7.4)に溶解(保存剤として0.035%アジ化ナトリウムを含有)。
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から2年間です。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-309、HeLa細胞核抽出物。等量のLaemmli還元用サンプルバッファーを、10 μLの抽出物に加え、5分間沸騰させて、標品を還元します。還元した抽出物20 μgをミニゲルの各レーンにロードしてください。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-662-25UG:
07-662:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
MiR-137 targets estrogen-related receptor alpha and impairs the proliferative and migratory capacity of breast cancer cells.
Zhao, Y; Li, Y; Lou, G; Zhao, L; Xu, Z; Zhang, Y; He, F
Testing null
H Shigeta et al.
Journal of molecular endocrinology, 19(3), 299-309 (1998-02-14)
Estrogen receptor-related orphan receptor alpha 1 is a member of the steroid/thyroid nuclear receptor superfamily. We have previously cloned the human estrogen receptor-related orphan receptor alpha 1 (hERR alpha 1) cDNA and demonstrated that it enhances estrogen responsiveness of the
João Valente-Santos et al.
International journal of molecular sciences, 25(1) (2024-01-11)
The salivary glands play a central role in the secretion of saliva, whose composition and volume affect oral and overall health. A lesser-explored dimension encompasses the possible changes in salivary gland proteomes in response to fluctuations in sex hormone levels.
A novel steroidal inhibitor of estrogen-related receptor alpha (ERRalpha).
Duellman SJ, Calaoagan JM, Sato BG, Fine R, Klebansky B, Chao WR, Hobbs P, Collins N et al.
Biochemical Pharmacology null
Phosphorylation-dependent sumoylation regulates estrogen-related receptor-alpha and -gamma transcriptional activity through a synergy control motif.
Tremblay, AM; Wilson, BJ; Yang, XJ; Giguere, V
Molecular Endocrinology null