化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SH3PXD2A(9644)
詳細
Tks5(以前はFishとして知られていた)は、アミノ末端に1つのPXドメインと5つのSH3ドメインがある大きな足場タンパク質です。正常な線維芽細胞では細胞質に存在します。Srcを形質導入した細胞では、Tks5はポドソームに局在します。Tks5と恒常的に活性なSrcを上皮がん細胞に共発現させると、ポドソーム/浸潤突起が出現します。Tks5の発現が低下した細胞では、マトリゲルからの浸潤性が低いです。Tks5は、一部の浸潤性ヒトがん細胞株や腫瘍組織、特に乳がんや黒色腫で発現し、ポドソーム/浸潤突起に局在しています。このように、Tks5はポドソーム/浸潤突起の形成と、一部のがん細胞の浸潤に必要であるようです。
免疫原
エピトープ:アミノ酸833~892
リコンビナントタンパク質、アミノ酸833~892
アプリケーション
抗TKS5(SH3 #4)抗体はTKS5(SH3 #4)に対する抗体であり、ICに使用できます。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
細胞骨格シグナル伝達
品質
マウス3T3-Src(Y527F)細胞での免疫組織染色が評価されています。
ターゲットの説明
一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていない130~150 kDaのバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製溶液:0.1 M Tris-グリシン(pH7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈液として2~8℃で受領日から最長1年間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
マウス3T3-Src(Y527F)細胞
マウス3T3-Src(Y527F)細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-268:
試験成績書(COA)
PloS one, 9(9), e107674-e107674 (2014-09-27)
Tks5 is a scaffold protein and Src substrate involved in cell migration and matrix degradation through its essential role in invadosome formation and function. We have previously described that Tks5 is fundamental for zebrafish neural crest cell migration in vivo.
The EMBO journal, 33(18), 2040-2056 (2014-07-30)
The microRNAs of the miR-200 family maintain the central characteristics of epithelia and inhibit tumor cell motility and invasiveness. Using the Ago-HITS-CLIP technology for transcriptome-wide identification of direct microRNA targets in living cells, along with extensive validation to verify the
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 81, 17-33 (2018-10-28)
The invasive phenotype of serous ovarian cancer (SOC) cells is linked to the formation of actin-based protrusions, invadopodia, operating extracellular matrix (ECM) degradation and metastatic spread. Growth factor receptors might cause engagement of integrin-related proteins, like the polarity protein IQ-domain
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-25)
Malignant cancer cells can invade extracellular matrix (ECM) through the formation of F-actin-rich subcellular structures termed invadopodia. ECM degradation at invadopodia is mediated by matrix metalloproteinases (MMPs), and recent findings indicate that membrane-anchored membrane type 1-matrix metalloproteinase (MT1-MMP, also known
PloS one, 10(11), e0141871-e0141871 (2015-11-05)
Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) is a bacterial pathogen that infects the epithelial lining of the small intestine and causes diarrhea. Upon attachment to the intestinal epithelium, EPEC uses a Type III Secretion System to inject its own high affinity receptor