Merck
1.00090
SAFC
Adipic acid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
医薬品製造
別名:
Adipic acid, Hexanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O4
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
E番号:
E355
EC Index Number:
204-673-3
認証
NF
Ph. Eur.
品質水準
法規制遵守
FCC
蒸気圧
0.097 hPa ( 18.5 °C)
詳細
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,FCC,E 355
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
自己発火温度
405 °C
有効性
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
mp
150.9 °C
転移温度
flash point 196 °C
溶解性
15 g/L
密度
1.36 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Adipic acid is typically used as a pH modifier in pharmaceutical applications.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1000909029:
1000909999:
1000909029:
CO1E1000901000:
1000909029BWT:
1000909028:
1000900000:
1000901000:
試験成績書(COA)