蒸気密度
5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 159.5 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
自己発火温度
788 °F
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤1% loss on drying, 110 °C
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
溶解性
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09582-VAR:
09582-BULK:
09582-250G:4548173927022
09582-50G:4548173927039