Merck
1.00382
Millipore
DL-Malic acid
for biochemistry
別名:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O5
CAS番号:
分子量:
134.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
230-022-8
NACRES:
NA.21
フォーム:
solid
アッセイ:
≥99.5% (acidimetric)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
349 °C
有効性
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
転移温度
flash point 203 °C
密度
1.60 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 128 - 132 °C
Optical rotation (20 %; water): -0.1 - 0.1 °
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Related substances (HPLC) (Impurity A (fumaric acid)): ≤ 1.0 %
Related substances (HPLC) (Impurity B (maleic acid)): ≤ 0.05 %
Related substances (HPLC) (any other impurity): ≤ 0.1 %
Related substances (HPLC) (Sum of all other impurities): ≤ 0.5 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
397.4 °F
引火点(℃)
203 °C