安全性情報
8.14737
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid
for synthesis
別名:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O5
CAS番号:
分子量:
134.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
230-022-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
solid
自己発火温度
349 °C
有効性
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
転移温度
flash point 203 °C
溶解性
558 g/L
密度
1.60 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Study on the inhibitory effect of DL‐malic acid on the phase structure and combustion characteristics of coal: This study examines the potential of DL-malic acid as an antioxidant inhibitor in the prevention of coal fires (Sun et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
397.4 °F
引火点(℃)
203 °C