Merck
1.00844
SAFC
Ethanolamine
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
医薬品製造
別名:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7NO
CAS番号:
分子量:
61.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
205-483-3
認証
BP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
詳細
EMPROVE® ESSENTIAL BP,NF
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
98.0-100.5% (acidimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °C
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
動粘度
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
転移温度
flash point 92.5 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Ethanolamine, a primary amine, is typically used as a buffering agent in small molecule liquid formulations. It may also be used in large molecule downstream purification as a chromatography buffer component.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1I1008446180:
1008446180:
CO1I1008446025:
1008446025:
1008440000:
1008449025:
1008442500:
1008449180:
1008448888:
CO1E1008446025:
CO1E1008449025:
1008442500BWT:
CO1I1008449180:
CO1E1008446180:
1008448881:
CO1E1008449180:
CO1I1008449025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
塩酸 fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
SAFC
1.00314
塩酸
酢酸 (glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
SAFC
1.00056
酢酸
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸