Merck
137133
SAFC
エタノールアミン
EMPROVE® EXPERT, NF
医薬品製造
別名:
2-アミノエタノール, 2-アミノエチルアルコール, ETA, MEA, MEA-LCI, MEA90, モノエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
61.08
Beilstein:
505944
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
由来生物
synthetic
品質水準
認証
NF
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
詳細
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
製品種目
EMPROVE® EXPERT
形状
liquid
自己発火温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
包装
pkg of 1 L (1371331000)
pkg of 20 L (1371339020)
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1371339020:4.54817336506E12
1371331000:4.548173365077E12