Merck
1.00910
Supelco
石油エーテル
EMPLURA®
別名:
Petroleum ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NB.21
bp:
50-70 °C/1013 hPa
蒸気圧:
19-50 kPa ( 25 °C)
蒸気圧
19-50 kPa ( 25 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
自己発火温度
>200 °C
有効性
16750 mg/kg LD50, oral (Rat)
3350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8.3 % (v/v)
不純物
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
動粘度
0.4-0.7 cSt(20 °C)
bp
50-70 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
転移温度
flash point -20 °C
密度
0.65-0.7 g/cm3 at 15 °C
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
アナリシスノート
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Boiling range (50-70°C): ≥ 90 % (v/v)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.654 - 0.670
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2