Merck
1.01781
Supelco
石油エーテル
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
別名:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.21
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
30-40 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
形状
liquid
自己発火温度
250 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
不純物
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.002% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
kinematic viscosity
0.6 cSt(20 °C)
bp
100-125 °C/1013 hPa
ヨウ素価
≤0.3
転移温度
flash point <-10 °C
密度
0.70 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アナリシスノート
Acidity: ≤ 0.0003 meq/g
Boiling range: 100 - 120 °C
Density (d 20 °C/20 °C): 0.700 - 0.730
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Aromatics (as C₆H₆): ≤ 0.002 %
Iodine number: ≤ 0.3
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Matter discoloured by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Conforms Petroleum light (R3)
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F
引火点(℃)
-10 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6