グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
475 °F
expl. lim.
8 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.020% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
密度
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
261734-900ML:
261734-BULK:
261734-VAR:
261734-500ML:
261734-2L:4548173934778
261734-6X1L:
261734-4X2L:
261734-1L:4548173934761
261734-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック