Merck
1.01562
Supelco
Absorption tube for CO₂
(sodium hydroxide on support)
別名:
Carbon dioxide absorption
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104911
品質水準
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1