蒸気圧
1.3 hPa ( 394 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
形状
solid
不純物
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.005% Zn (Zinc)
≤0.01% Pb (Lead)
mp
321 °C
密度
8.6 g/cm3 at 22 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Cd/q+2
InChI Key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
関連事項
Replaces: 2001-4; 2001; 2001-2
アナリシスノート
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3