自己発火温度
420 °C
有効性
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
溶解性
280 g/L
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1