主要文書
1.03067
Supelco
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
GR for analysis
別名:
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
209.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
208-635-7
NACRES:
NA.05
品質水準
アッセイ
≥99.5% (acidimetric)
形状
solid
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
208-212 °C (decomposition)
溶解性
2000 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
InChI Key
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.05 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3