Merck
1.06235
SAFC
酢酸ナトリウム 三水和物
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 262
医薬品製造
別名:
酢酸 ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
E番号:
E262
EC Index Number:
204-823-8
認証
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® API
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
607 °C
有効性
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
転移温度
flash point >250 °C (anhydrous substance)
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Sodium acetate trihydrate is used in the dialysis, insulin and infution solutions. Sodium acetate trihydrate Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP and US-DMF are avaiable.
その他情報
酢酸キナーゼ(EC 2.7.2.1)の酵素基質
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1062350001:
1062359500:
CO1I1062351000:
CO1E1062351000:
1062359029:
1062355001:
1062350050:
CO1E1062359029:
1062359336:
1062351001:
1062359999:
1062359026:
1062350000:
1062359029BWT:
1062351000BWT:
1062351000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5