Merck
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
別名:
Selenium black 99+
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Se
CAS番号:
分子量:
78.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141910
EC Index Number:
231-957-4
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<1 Pa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (gravimetric)
フォーム
solid
有効性
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
強熱残分
≤0.5%
bp
685 °C/1013 hPa
mp
217 °C
溶解性
slightly soluble <0.021 mg/L
密度
4.28 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1270 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Se]
InChI
1S/Se
InChI Key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物