主要文書
1.08181
Millipore
Thiamine chloride hydrochloride
for biochemistry
別名:
Thiamine chloride hydrochloride, Aneurin hydrochloride, Vitamin B1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17ClN4OS · xHCl
CAS番号:
分子量:
300.81 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-641-8
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
有効性
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
248 °C (decomposition)
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): conforms
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 5.0 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1