Merck
1.09023
Millipore
GRIESS-ILOSVAY′S nitrite reagent
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
bacteria spp.
詳細
Reagent solution for detecting microbial nitrite in order to identify nitrate-reducing microorganisms
アナリシスノート
Appearance: clear, colourless to light pink
Sensitivity test: passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1