主要文書
1.09479
Supelco
Multi-element standard III dissolved in oil
900 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®
別名:
Oil-dissolved Multi-element Standard for ICP/AAS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
EC Index Number:
232-384-2
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
濃度
900 ppm in oil
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
動粘度
200 cSt(40 °C)
bp
<300 °C
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
アプリケーション
Multi-element standard III dissolved in oil is intended to use as a calibration standard for elemental analysis through ICP and AAS methods.
アナリシスノート
Ag (Silver): 885 – 915
Al (Aluminium): 885 – 915
B (Boron): 885 – 915
Ba (Barium): 885 – 915
Ca (Calcium): 885 – 915
Cd (Cadmium): 885 – 915
Cr (Chromium): 885 – 915
Cu (Copper): 885 – 915
Fe (Iron): 885 – 915
Mg (Magnesium): 885 – 915
Mo (Molybdenum): 885 – 915
Mn (Manganese): 885 – 915
Na (Sodium): 885 – 915
Ni (Nickel): 885 – 915
P (phosphorus): 885 – 915
Pb (Lead): 885 – 915
Si (Silicon): 885 – 915
Sn (Tin): 885 – 915
Ti (Titanium): 885 – 915
V (Vanadium): 885 – 915
Zn (Zinc): 885 – 915
Determination methods: ICP OES, ICP MS, GFAA
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available