Merck
1.09637
Supelco
Methyl decanoate
reference substance for gas chromatography
別名:
Methyl decanoate, Methyl caprate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22O2
CAS番号:
分子量:
186.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-766-6
NACRES:
NA.24
品質水準
形状
liquid
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
>176.7 °C/1013 hPa
mp
-18--10 °C
転移温度
flash point 90 °C
溶解性
0.0038 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体