Merck
1.09754
Supelco
Methyl margarate
reference substance for gas chromatography
別名:
Methyl margarate, Methyl heptadecanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36O2
CAS番号:
分子量:
284.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
217-055-3
品質水準
形状
solid
bp
184 °C/13.3 hPa
mp
28-30 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChI Key
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110.0 °C - closed cup