詳細
MSRV medium acc. ISO 6579 (base) (1.09878)
品質水準
フォーム
solid
有効性
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
組成
Novobiocin, 10 mg per vial
包装
pkg of 10 vials
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220 °C (decomposition)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
SMILES記法
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI Key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
Swarming
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
≥ 20 mm
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): ≥ 20 mm
Growth
- Citrobacter freundii ATCC 8090:
none
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): none
Incubation: 16 - 24 hrs.; 42 °C; aerobic
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
資料
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
プロトコル
ISOは2017年、人間の食用を目的とした製品、動物の飼料、および食品製造・取扱いの環境サンプルにおけるサルモネラ属(Salmonella spp.)の水平検出法を規定した新しい規格であるEN ISO 6579-1を発行しました。
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.