主要文書
1.09945
Supelco
Sodium chloride solution
c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
NaCl Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
製品名
Sodium chloride solution, for 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Precipitation reactions
濃度
0.1 M
テクニック
titration: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6