製品種目
Titrisol®
フォーム
concentrate
濃度
1000 mg Cd in H2O
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Determination method:Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method:+/- 2 mg
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3