安全性情報
1.09986
Supelco
Cobalt standard
1000 mg Co, (CoCl₂ in H₂O) Titrisol®
別名:
Cobalt Reference Standard for ICP/AAS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
concentrate
濃度
1000 mg Co in H2O
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
content (Co): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3