安全性情報
110138
Millipore
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
別名:
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic, NANA, Lactaminic Acid, Sialic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO9
CAS番号:
分子量:
309.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
white
溶解性
water: ≥10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(C1C(OC(CC1O)(O)C(=O)O)C(O)C(O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)
InChI Key
SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYSA-N
詳細
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
110138-1GM:
110138-MG:
試験成績書(COA)