Merck
19023
Supelco
N-アセチルノイラミン酸
analytical standard
別名:
5-アセトアミド-3,5-ジデオキシ-D-グリセロ-D-ガラクトノヌロソン酸, NAN, NANA, シアル酸, ラクタミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO9
CAS番号:
分子量:
309.27
Beilstein:
1716283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI Key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Digestibility and Microbiota Modulation by Dietary Sialic Acid: Research indicated that sialylation of dietary mucin can modulate its digestibility and subsequently affect the gut microbiota of elderly individuals, highlighting the significance of N-Acetylneuraminic acid in dietary formulations and gut health (Fang et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
シアル酸とノイラミン酸のどちらも、ノイラミン酸の複合物の呼び名として広義に用いられています。N-アセチルノイラミン酸は、細胞表面糖タンパク質の末端糖としてよく見出されます。細胞表面糖タンパク質は、細胞認識、細胞相互作用、細胞接着において重要な役割を果たしています。膜糖タンパク質は、腫瘍の増殖と転移にも重要です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
19023-10MG:
19023-BULK:
19023-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecularly imprinted polymers coated on the surface of metal--organic frameworks combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the detection of free N-acetylneuraminic acid in serum of pneumoconiosis patients
Lin R, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 181, 107821-107821 (2022)
資料
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.