製品名
4,5-メチレンジオキシ-1,2-フェニレンジアミン 二塩酸塩, Fluorogenic reagent
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
色
white to orange
mp
247 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
InChI Key
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D4784-50MG:
D4784-10MG:
D4784-BULK:
D4784-100MG:
D4784-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A significantly improved HPLC-fluorescence method for DMB-NANA and -NGNA, and application of this method to compare 2 candidate biosimilar therapeutic proteins to their respective RMs.