Merck
1.14842
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Phosphate Test, photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 400 tests
特定アナライト
phosphate
測定範囲
0.5-30.0 mg/L (PO4-P)
1.1-68.7 mg/L (P2O5)
1.5-92.0 mg/L (PO43-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Vanadato-molybdate)
保管温度
15-25°C
詳細
(o-phosphate) Method: photometric, VM 0.5 - 30.0 mg/l PO₄-P 1.5 - 92.0 mg/l PO₄³⁻ 1.1 - 68.7 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
The method is analogous to APHA 4500-P C.
This Spectroquant® Reagent Test is especially designed for the analysis of processes water. In order to avoid long downtimes and intensive maintenance costs of processes water systems a precisely adjusted level of phosphate in the water is paramount to ensure water pipes are protected and corrosion is limited to a minimum.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet .
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
アプリケーション
  • Environmental Monitoring: Phosphate tests are extensively used in environmental monitoring to assess the levels of phosphate in water bodies. These tests help in evaluating the impact of agricultural runoff, industrial discharge, and wastewater treatment on water quality. Recent studies have focused on using selective colorimetric nano-sensing solutions to determine phosphate ions in drinking water samples, highlighting their importance in ensuring safe and clean water supplies (Salem and Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5